AuftragsverfolgungKontakt
Section lifters | Avantor
Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
Artikelnr. BOCH3532
Anbieter:   BOCHEM
Section lifters
Artikelnr. BOCH3532
Anbieter:  BOCHEM
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
Preis
5,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Section lifters with stiff blade and wooden handle.
Spezifikationen
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    03
  • Klingenbreite:
    20 mm
  • Spitzenlänge:
    50 mm