AuftragsverfolgungKontakt
Section lifters | Avantor
Section lifters
150 mm, 50 mm, 15 mm
Artikelnr. BOCH3531
Anbieter:   BOCHEM
Section lifters
Artikelnr. BOCH3531
Anbieter:  BOCHEM
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 15 mm
Preis
4,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Section lifters with stiff blade and wooden handle.
Spezifikationen
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Klingenbreite:
    15 mm
  • Spitzenlänge:
    50 mm