AuftragsverfolgungKontakt
Spatellöffel | Avantor
Spatellöffel
250 mm, 70 mm, 14 mm, 48×35 mm
Artikelnr. 231-0479
Anbieter:   BOCHEM
Spatellöffel
Artikelnr. 231-0479
Anbieter:  BOCHEM
Spatellöffel
Spatellöffel
250 mm, 70 mm, 14 mm, 48×35 mm
Preis
6,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universal-Löffel für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Mit rundem Griff
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Spezifikationen
  • Länge:
    250 mm
  • Klingenbreite:
    14 mm
  • Löffelmaße:
    48×35 mm
  • Spitzenlänge:
    70 mm