AuftragsverfolgungKontakt
Spatellöffel
Spatellöffel
180 mm, 50 mm, 12 mm, 40×29 mm
Artikelnr. 231-0477
Anbieter:   BOCHEM
Spatellöffel
Artikelnr. 231-0477
Anbieter:  BOCHEM
Spatellöffel
Spatellöffel
180 mm, 50 mm, 12 mm, 40×29 mm
Preis
5,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universal-Löffel für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Mit rundem Griff
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Spezifikationen
  • Länge:
    180 mm
  • Klingenbreite:
    12 mm
  • Löffelmaße:
    40×29 mm
  • Spitzenlänge:
    50 mm