Löffel, POLY
Straight, 210 mm, 40×20 mm
Catalog # 231-1070
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen. Spezielle Form für leichtes und einfaches Handling.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Specifications
- Bezeichnung:Straight
- Länge:210 mm
- Seq:04
- Löffelmaße:40×20 mm