AuftragsverfolgungKontakt
Löffel, POLY
Löffel, POLY
Straight, 155 mm, 40×20 mm
Catalog # 231-1068
Supplier:   BOCHEM
Löffel, POLY
Catalog # 231-1068
Supplier:  BOCHEM
Löffel, POLY
Löffel, POLY
Straight, 155 mm, 40×20 mm
Price
5,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen. Spezielle Form für leichtes und einfaches Handling.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Specifications
  • Bezeichnung:
    Straight
  • Länge:
    155 mm
  • Seq:
    01
  • Löffelmaße:
    40×20 mm