AuftragsverfolgungKontakt
Spatellöffel
150 mm, 40 mm, 10 mm, 30×22 mm
Artikelnr. 231-0476
Anbieter:   BOCHEM
Spatellöffel
Artikelnr. 231-0476
Anbieter:  BOCHEM
Spatellöffel
Spatellöffel
150 mm, 40 mm, 10 mm, 30×22 mm
Preis
5,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universal-Löffel für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Mit rundem Griff
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Spezifikationen
  • Länge:
    150 mm
  • Klingenbreite:
    10 mm
  • Löffelmaße:
    30×22 mm
  • Spitzenlänge:
    40 mm