Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Brenner, Teclu | Avantor
Brenner, Teclu
Teclubrenner, mit Sperrhahn, Zündflamme und Luftregulierung, Propangas, 1300 °C
Artikelnr. BOCH7160
Anbieter:   BOCHEM
Brenner, Teclu
Artikelnr. BOCH7160
Anbieter:  BOCHEM
Brenner, Teclu
Brenner, Teclu
Teclubrenner, mit Sperrhahn, Zündflamme und Luftregulierung, Propangas, 1300 °C
Preis
176,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Brenner erreichen eine maximale Temperatur von 1300 °C und haben eine rutschfeste Gummibeschichtung unter der Basis.
  • Mit Luftregulierung
  • Mit Sperrhahn
  • Zündflamme
Spezifikationen
  • Max. temp.:
    1300 °C
  • Bezeichnung:
    Teclubrenner, mit Sperrhahn, Zündflamme und Luftregulierung
  • Für:
    Propangas
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.