AuftragsverfolgungKontakt
Edelstahleimer | Avantor
Edelstahleimer
8 L, 285 mm, 210 mm
Artikelnr. 216-1603
Anbieter:   BOCHEM
Edelstahleimer
Artikelnr. 216-1603
Anbieter:  BOCHEM
Edelstahleimer
Edelstahleimer
8 L, 285 mm, 210 mm
Preis
95,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Eimer, Edelstahl 18/10.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Sehr gute thermische Beständigkeit
  • Hohe Qualität, sehr Stabil
  • Passende Deckel sind optional verfügbar
Für den Einsatz in Laboratorien und der Industrie. Graduiert mit Henkel. Nahtlose Henkel-Aufhänger und glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    8 L
  • Höhe:
    210 mm
  • Seq:
    05
  • Ø ext.:
    285 mm