Abdampfschalen
45 ml, 16 mm, 60 mm
Artikelnr. BOCH8041
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Made of nickel 99,5 %.
- Good chemical resistance
- Very good temperatrure resistance
- Easy to clean
Without spout.
Spezifikationen
- Ext.Ø:60 mm
- Kapazität:45 ml
- Höhe:16 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.