AuftragsverfolgungKontakt
Abdampfschalen
Abdampfschalen
45 ml, 19 mm, 55 mm
Catalog # BOCH8040
Supplier:   BOCHEM
Abdampfschalen
Catalog # BOCH8040
Supplier:  BOCHEM
Abdampfschalen
Abdampfschalen
45 ml, 19 mm, 55 mm
Price
57,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of nickel 99,5 %.
  • Good chemical resistance
  • Very good temperatrure resistance
  • Easy to clean
Without spout.
Specifications
  • Ext.Ø:
    55 mm
  • Kapazität:
    45 ml
  • Höhe:
    19 mm
  • Seq:
    01