AuftragsverfolgungKontakt
Abdampfschalen | Avantor
Abdampfschalen
100 ml, 16 mm, 90 mm
Artikelnr. BOCH8045
Anbieter:   BOCHEM
Abdampfschalen
Artikelnr. BOCH8045
Anbieter:  BOCHEM
Abdampfschalen
Abdampfschalen
100 ml, 16 mm, 90 mm
Preis
82,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of nickel 99,5 %.
  • Good chemical resistance
  • Very good temperatrure resistance
  • Easy to clean
Without spout.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    90 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    16 mm
  • Seq:
    04