Stative
Mit angeschraubten Füßen, vergüteter Eisenguss (verzinkt), 150×240 mm
BOCH5233
: BOCHEM
Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
- With welded or screwed feet
- I-Ø×H:150×240 mm
- Bezeichnung:Mit angeschraubten Füßen, vergüteter Eisenguss (verzinkt)