Double bossheads
Double bosshead, safety screw type 'heart' M8, Aluminium, 16,5 mm
Artikelnr. BOCH5356
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Double bossheads, either made of stainless steel or aluminium.
- Angle: 180 + 90°
- Different screw types available
Spezifikationen
- Bezeichnung:Double bosshead, safety screw type 'heart' M8
- Material:Aluminium
- Für Stab Ø:16,5 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.