AuftragsverfolgungKontakt
Löffel, POLY
Oblique, 250 mm, 65×30 mm
Artikelnr. 231-0604
Anbieter:   BOCHEM
Löffel, POLY
Artikelnr. 231-0604
Anbieter:  BOCHEM
Löffel, POLY
Löffel, POLY
Oblique, 250 mm, 65×30 mm
Preis
8,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen. Spezielle Form für leichtes und einfaches Handling.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Oblique
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    06
  • Löffelmaße:
    65×30 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.