AuftragsverfolgungKontakt
Section lifters | Avantor
Section lifters
150 mm, 50 mm, 10 mm
Artikelnr. BOCH3445
Anbieter:   BOCHEM
Section lifters
Artikelnr. BOCH3445
Anbieter:  BOCHEM
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 10 mm
Preis
4,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Section lifters with flexible blade and handle made of stainless steel.
Spezifikationen
  • Länge:
    150 mm
  • Klingenbreite:
    10 mm
  • Spitzenlänge:
    50 mm