AuftragsverfolgungKontakt
Stativplatten | Avantor
Stativplatten
1,8 kg, 130×210×8 mm
Artikelnr. BOCH5035
Anbieter:   BOCHEM
Stativplatten
Artikelnr. BOCH5035
Anbieter:  BOCHEM
Stativplatten
Stativplatten
1,8 kg, 130×210×8 mm
Preis
39,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stahl, lackiert.
  • Mit Gewindebohrung M 10
  • Ein Fuß vestellbar
Zertifizierung: DIN 12892
Spezifikationen
  • B×T×H:
    130×210×8 mm
  • Gewicht:
    1,8 kg