AuftragsverfolgungKontakt
Retort rods, with M10 thread | Avantor
Retort rods, with M10 thread
16 mm, 1250 mm, M10
Artikelnr. BOCH5117
Anbieter:   BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Artikelnr. BOCH5117
Anbieter:  BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Retort rods, with M10 thread
16 mm, 1250 mm, M10
Preis
78,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rods for stand bases
  • M10 thread
Spezifikationen
  • Ø:
    16 mm
  • Gewinde:
    M10
  • Länge:
    1250 mm
  • Seq:
    08
  • Cat. No.:
    BOCH5117