AuftragsverfolgungKontakt
Retort rods, non-threaded | Avantor
Retort rods, non-threaded
12 mm, 1000 mm
Artikelnr. 765-0094
Anbieter:   BOCHEM
Retort rods, non-threaded
Artikelnr. 765-0094
Anbieter:  BOCHEM
Retort rods, non-threaded
Retort rods, non-threaded
12 mm, 1000 mm
Preis
14,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Anodised aluminium.
Spezifikationen
  • Ø:
    12 mm
  • Länge:
    1000 mm
  • Seq:
    05