Retort rods, non-threaded
12 mm, 750 mm
Artikelnr. BOCH5142
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Anodised aluminium.
Spezifikationen
- Ø:12 mm
- Länge:750 mm
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.