AuftragsverfolgungKontakt
Bossheads for frames, 90° | Avantor
Bossheads for frames, 90°
Temperguss, 13 mm
Artikelnr. BOCH5373
Anbieter:   BOCHEM
Bossheads for frames, 90°
Artikelnr. BOCH5373
Anbieter:  BOCHEM
Bossheads for frames, 90°
Bossheads for frames, 90°
Temperguss, 13 mm
Preis
11,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bossheads for frames, either made of stainless steel or malleable cast iron, chromium plated.
  • For rods up to 13 mm
  • Angle: 90°
  • With socket screw (M6)
Spezifikationen
  • Material:
    Temperguss
  • Für Stab Ø:
    13 mm