Hydrometers
Aräometer für Natriumhydroxid, 25 - 50 %, 1 %, 270 mm
Artikelnr. AMARH860666
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Hydrometers (areometers) for sodium hydroxide (NaOH).
Spezifikationen
- Bezeichnung:Aräometer für Natriumhydroxid
- Länge:270 mm
- Seq:10
- Teilung:1 %
- Messbereich:25 - 50 %