AuftragsverfolgungKontakt
Micro-Filter Candles | Avantor
Micro-Filter Candles
Micro-filter candle, 3, 20×55 mm, 20 mm, 200 mm
Artikelnr. ROBU18143
Anbieter:   ROBU GLASFILTER
Micro-Filter Candles
Artikelnr. ROBU18143
Anbieter:  ROBU GLASFILTER
Micro-Filter Candles
Micro-Filter Candles
Micro-filter candle, 3, 20×55 mm, 20 mm, 200 mm
Preis
370,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
VitraPOR® micro-filter candles provide precise filtration in compact setups. Ideal for low-volume applications requiring chemical resistance and fine particle retention.
  • VitraPOR® porous glass filter
  • Fine and uniform pore structure
  • Compact size
  • High chemical and thermal resistance
  • Suitable for gases and liquids
  • Reusable
  • Ideal for laboratory and process applications
ROBU Micro-Filter Candles with integrated VitraPOR filter are high-precision filtration elements designed for small-volume and confined-space applications. Made entirely of borosilicate glass with an integrated VitraPOR structure, they deliver consistent and efficient particle separation for both liquids and gases. Their high chemical resistance and thermal stability make them ideal for use in analytical laboratories, chemical processing, and other demanding environments. These micro-filter candles are durable, autoclavable, and can be easily regenerated through cleaning or thermal treatment.
Zertifizierung: In compliance with ISO 4796-80 and ASTM E128-99 standards.
Dokumente
Spezifikationen
  • Ø×H:
    20×55 mm
  • Porosität:
    3
  • Rohr A-Ø:
    20 mm
  • Bezeichnung:
    Micro-filter candle
  • Seq:
    16
  • Rohrlänge:
    200 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.