AuftragsverfolgungKontakt
Diffraction/transmission gratings | Avantor
Diffraction/transmission gratings
Transmission grating 300 lines/mm
Artikelnr. BINH1003080
Marketsource
Anbieter:   3B Scientific
Diffraction/transmission gratings
Artikelnr. BINH1003080
Anbieter:  3B Scientific
Marketsource
Diffraction/transmission gratings
Diffraction/transmission gratings
Transmission grating 300 lines/mm
Preis
244,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transmission grating for spectroscopic examinations and for experiments on diffraction and interference. Suitable to resolve the sodium D lines.
  • Mounted on glass carrier
  • Dimensions: 38×50 mm
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Transmission grating 300 lines/mm