AuftragsverfolgungKontakt
Dissecting scissors, OP-SPECIAL | Avantor
Dissecting scissors, OP-SPECIAL
Curved, OP-special, extra sharp/sharp, 105 mm
Artikelnr. HAMML-HSB391-10
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Dissecting scissors, OP-SPECIAL
Artikelnr. HAMML-HSB391-10
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Dissecting scissors, OP-SPECIAL
Dissecting scissors, OP-SPECIAL
Curved, OP-special, extra sharp/sharp, 105 mm
Preis
115,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Extra sharp dissection scissors for surgical operations.
Spezifikationen
  • Typ:
    Curved, OP-special, extra sharp/sharp
  • Länge:
    105 mm
  • Seq:
    02