AuftragsverfolgungKontakt
Dissecting scissors | Avantor
Dissecting scissors
Straight, very delicate, sharp/sharp, 115 mm
Artikelnr. HAMML-HSB020-11
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Artikelnr. HAMML-HSB020-11
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Dissecting scissors
Straight, very delicate, sharp/sharp, 115 mm
Preis
112,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Very delicate dissecting scissors made of stainless steel.
Spezifikationen
  • Typ:
    Straight, very delicate, sharp/sharp
  • Länge:
    115 mm
  • Seq:
    01