Mikrodoppelspatel
200 mm, 65 mm, 8 mm
Artikelnr. 231-1279
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Nickel. Universalspatel für eine Vielzahl von Verwendungen.
- Mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundeten Spatelende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikationen
- Länge:200 mm
- Seq:04
- Klingenbreite:8 mm
- Spitzenlänge:65 mm