AuftragsverfolgungKontakt
Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint | Avantor
Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint
150 ml, 116 mm, 74 mm, 29/32 NS
Artikelnr. 201-8412
Anbieter:   SciLabware
Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint
Artikelnr. 201-8412
Anbieter:  SciLabware
Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint
Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint
150 ml, 116 mm, 74 mm, 29/32 NS
Preis
77,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX® borosilicate glass, clear. With matt white labelling area.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
ISO 4797
Zertifizierung: ISO 4797
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    74 mm
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    150 ml
  • Höhe:
    116 mm
  • Seq:
    14
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.