Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint
150 ml, 118 mm, 74 mm, 24/29 NS
Artikelnr. 201-8411
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
PYREX® borosilicate glass, clear. With matt white labelling area.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
ISO 4797
Zertifizierung: ISO 4797
Spezifikationen
- Ext.Ø:74 mm
- Hülse:24/29 NS
- Kapazität:150 ml
- Höhe:118 mm
- Seq:13
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.