Verbandscheren
Spitz, 145 mm
Artikelnr. 231-1293
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl. Allzweckscheren für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Spezifikationen
- Typ:Spitz
- Länge:145 mm
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.