Verbandscheren
Spitz/Stumpf, 160 mm
Artikelnr. BOCH4102
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl. Allzweckscheren für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Spezifikationen
- Typ:Spitz/Stumpf
- Länge:160 mm
- Seq:03