AuftragsverfolgungKontakt
Verbandscheren | Avantor
Verbandscheren
Spitz/stumpf, 130 mm
Artikelnr. 231-1290
Anbieter:   BOCHEM
Verbandscheren
Artikelnr. 231-1290
Anbieter:  BOCHEM
Verbandscheren
Verbandscheren
Spitz/stumpf, 130 mm
Preis
5,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl. Allzweckscheren für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Spezifikationen
  • Typ:
    Spitz/stumpf
  • Länge:
    130 mm
  • Seq:
    01