AuftragsverfolgungKontakt
Elektrodenkabel | Avantor
Elektrodenkabel
Ohne Stecker (freies Ende) für eine benutzerdefinierte Installation, 5 m
Artikelnr. SCOI285120052
Anbieter:   SI Analytics
Elektrodenkabel
Artikelnr. SCOI285120052
Anbieter:  SI Analytics
Elektrodenkabel
Elektrodenkabel
Ohne Stecker (freies Ende) für eine benutzerdefinierte Installation, 5 m
Preis
76,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Elektrodenkabel mit einer Auswahl an verschiedenen Steckern, die auf die meisten pH-Messgeräte passen.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Ohne Stecker (freies Ende) für eine benutzerdefinierte Installation
  • Länge:
    5 m
  • Seq:
    11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.