Buffer solutions
Buffer solution, 8,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
Artikelnr. REGE10805
Anbieter: REAGECON
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:500 mL
- Referenztemperatur:20 °C
- Bezeichnung:Buffer solution
- pH Genauigkeit:±0,01
- pH-Wert:8,00