Baumé-Aräometer
50 - 70 °Bé, 1°, 220 mm
Artikelnr. 614-0059
Anbieter: GERING
Springe zu:
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Dokumente
GERI0632_TDS_DE
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Länge:220 mm
- Seq:005
- Teilung:1°
- Messbereich:50 - 70 °Bé