AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer
40 - 60 °Bé, 1°, 220 mm
Artikelnr. 614-0069
Anbieter:   GERING
Baumé-Aräometer
Artikelnr. 614-0069
Anbieter:  GERING
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
40 - 60 °Bé, 1°, 220 mm
Preis
32,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Spezifikationen
  • Länge:
    220 mm
  • Seq:
    004
  • Teilung:
  • Messbereich:
    40 - 60 °Bé