Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Aquarienkästen
Aquarienkästen
Aquarium jar, 300×160×160 mm
Artikelnr. 216-1592
Anbieter:   MARIENFELD
Aquarienkästen
Artikelnr. 216-1592
Anbieter:  MARIENFELD
Aquarienkästen
Aquarienkästen
Aquarium jar, 300×160×160 mm
Preis
46,45 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aquarienkästen für großer Einsatzbereich. Aus Soda-Kalkglas, klar.
  • Stärke, dickwandig
  • Geschliffener Rand
  • Für Anwendungen ohne hohe Anforderungen an thermische Stabilität
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Aquarium jar
  • Seq:
    05
  • B×T×H:
    300×160×160 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.