Schraubverschlüsse, Nalgene®
Linerless, 20-415, Rot, PP
Artikelnr. 215-1251
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Spezifikationen
- Verschlussgröße:20-415
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Linerless
- Material:PP
- Seq:17
- Cat. No.:215-1251
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.