AuftragsverfolgungKontakt
Sulphite standard solution | Avantor
Sulphite standard solution
Sulfite standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoules (NIST), 5000 mg/l as SO3, 16
Artikelnr. HACH2267410
Anbieter:   Hach
Sulphite standard solution
Artikelnr. HACH2267410
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Sulphite standard solution
Sulphite standard solution
Sulfite standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoules (NIST), 5000 mg/l as SO3, 16
CAS Nummer:  
Preis
71,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 16 ST
Product Details & Documents
This equivalent standard is prepared with stabilised sodium thiosulfate, since sulphite is not a stable in solution.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    5000 mg/l as SO<sub>3</sub>
  • VE:
    16
  • Bezeichnung:
    Sulfite standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoules (NIST)