AuftragsverfolgungKontakt
Objektträger-Versandbehälter
Slide mailers, Durchscheinend, PE, 50×100×6 mm, 1
Artikelnr. 631-9160
Anbieter:   KARTELL
Objektträger-Versandbehälter
Artikelnr. 631-9160
Anbieter:  KARTELL
Objektträger-Versandbehälter
Objektträger-Versandbehälter
Slide mailers, Durchscheinend, PE, 50×100×6 mm, 1
Preis
30,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Zum sicheren Transport von zytologischen und geologischen Mikroskop-Objektträgern.
  • Separates Fach mit Führungsschienen und mehr Platz für die einzelnen Objektträger
  • Dicht schließend
  • Leicht und flach
W×D×H: 50×100×6 mm (for 1); 67×85×6 mm (for 2); 84×100×6 mm (for 3)
Spezifikationen
  • Anzahl Objektträger:
    1
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Bezeichnung:
    Slide mailers
  • Material:
    PE
  • Seq:
    001
  • B×T×H:
    50×100×6 mm