AuftragsverfolgungKontakt
Rückschlagventile | Avantor
Rückschlagventile
9,2 - 12,5 mm ID
Artikelnr. 229-3331
Anbieter:   KARTELL
Rückschlagventile
Artikelnr. 229-3331
Anbieter:  KARTELL
Rückschlagventile
Rückschlagventile
9,2 - 12,5 mm ID
Preis
69,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PP, durchscheinend. Verhindert Druckverlust und Rückfluss. Maximaler Betriebsdruck: 2 bar, minimaler Betriebsdruck: 0,07 bar bei Raumtemperatur (20 °C).
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hervorragende Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Konische Enden für sicheren Halt der Röhrchen
 :
 :
 :
 :
Dokumente
Spezifikationen
  • Schlauchgröße:
    9,2 - 12,5 mm ID