Natriumcarbonat ≥97%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
Anbieter: VWR Chemicals
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
- CAS Nummer:497-19-8
- Formel:Na₂CO₃
- MDL-Nummer:MFCD00003494
- Molekulargewicht:105.99 g/mol
- Merck-Index:14,08596
- Siedepunkt:1600 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:854 °C
- Dichte:2,53 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-838-8
- REACH:01-2119485498-19
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Assay (on anhydrous substance):Min. 97 %
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffeimer
- VE:5 kg