AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniaklösung 25%, TECHNICAL
HDPE-Fluorid Flasche, 5 L
  21191.364
Ammoniaklösung 25%, TECHNICAL
  21191.364
 :  1336-21-6
Ammoniaklösung 25%, TECHNICAL
Ammoniaklösung 25%, TECHNICAL
HDPE-Fluorid Flasche, 5 L
 :  1336-21-6
52,60 €
1 * 5 L
 :  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  •  :1336-21-6
  •  :NH₃
  •  :MFCD00066650
  •  :35.05 g/mol
  •  :32…37,7 °C (1013 hPa)
  •  :–60…–57,5 °C
  •  :0,907 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :215-647-6
  •  :2672
  •  :8,III
  • Assay:
    Min. 24 - 26 %
  • Packung:
    HDPE-Fluorid Flasche
  • VE:
    5 L