AuftragsverfolgungKontakt
Salpetersäure 68%, TECHNICAL
Salpetersäure 68%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 5 L
Artikelnr. 20406.361
Oxidierend
Ätzend
Giftig
Anbieter:   VWR Chemicals
Salpetersäure 68%, TECHNICAL
Artikelnr. 20406.361
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7697-37-2
Salpetersäure 68%, TECHNICAL
Salpetersäure 68%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 5 L
CAS Nummer:  7697-37-2
Preis
99,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Nitric acid solution
  • CAS Nummer:7697-37-2
  • Formel:HNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011349
  • Molekulargewicht:63.01 g/mol
  • Merck-Index:13,06608
  • Siedepunkt:120,5 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–42 °C
  • Dichte:1,4 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-714-2
  • ADR:8 (5.1),II
  •  :Dichte: 1,51 g/cm³ (20 °C)
  • UN:2031
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay:
    68 - 70 %
Spezifikationen
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    5 L
Spezifikationen