Petrischalen
Mit 6 Nocken, 60 mm, 15 mm, Unsteril, 20/Packung
Catalog # 391-3655
Supplier: Greiner Bio-One
Jump to:
Product Details & Documents
Aus glasklarem PS für optimale Mikroskopierbarkeit. Version mit oder ohne Belüftungsnocken.
- Gute Stapelbarkeit
- Schwere Ausführung für eine höhere Temperaturbeständigkeit bei Arbeiten mit heißem Agar
- Mit Belüftungsnocken für den besseren Gasaustausch bzw ohne Nocken für lange Inkubationszeiten
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Ø:60 mm
- Verpackt:20/Packung
- Sterilität:Unsteril
- Ausführung:Mit 6 Nocken
- Höhe:15 mm
- Seq:03
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



