AuftragsverfolgungKontakt
Sortimentskästen, PS
Sortimentskästen, PS
Sortimentskasten, ohne Unterteilungen, Transparent, 335×225×32 mm, PS
Artikelnr. HUEN613200
Anbieter:   hünersdorff GmbH
Sortimentskästen, PS
Artikelnr. HUEN613200
Anbieter:  hünersdorff GmbH
Sortimentskästen, PS
Sortimentskästen, PS
Sortimentskasten, ohne Unterteilungen, Transparent, 335×225×32 mm, PS
Preis
17,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Sortimentskästen aus schlagfestem Polystyrol (PS) eignen sich für Verpackungszwecke und schaffen Ordnung in Werkstätten und im Haushalt.
  • Wahlweise mit vielseitigen Fachunterteilungen und -varianten oder ohne Fächer erhältlich
  • Transparenter Deckel und Boden zur optimalen Darstellung des Inhalts oder in lebensmittelechten Farben
  • Aufdruck auf Anfrage möglich
Spezifikationen
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Sortimentskasten, ohne Unterteilungen
  • Material:
    PS
  • Seq:
    17
  • B×T×H:
    335×225×32 mm