AuftragsverfolgungKontakt
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Amide-80, 80 Å, 5 µm, 2,00 mm, 250 mm
  554-1415
Columns, TSK-Gel® Amide-80
  554-1415
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Amide-80, 80 Å, 5 µm, 2,00 mm, 250 mm
1 150,00 €
1 * 1 ST
Stainless steel columns with non-ionic carbamoyl [-C(NH₂)O] groups on a silica gel basis suitable for the separation of hydrophilic and polar compounds.
Max. pressure: 150 kg/cm²
Organic solvents: 0–100%
pH: 2 to 7,5
Salt concentration: 100 mM
Temperature stability: 4 - 80 °C
  • Ø int.:
    2,00 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    80 Å
  • Bezeichnung:
    Amide-80
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    11
Accessories
  •  
    Bezeichnung
    Ø int.
    Länge
  • TOYO0019308
    Vorsäulenkartuschenhalterung für Vorsäulenkartuschen mit 2 mm I-Ø
    2,00 mm
    15 mm
    1 * 1 ST - 474,00 €
  •  
    Bezeichnung
    Ø int.
    Länge
  • TOYO0021862
    Vorsäulenkartusche für Säulen mit 2 mm I-Ø
    2,00 mm
    10 mm
    1 * 3 ST - 427,00 €