AuftragsverfolgungKontakt
Säulen, TSK-Gel® NPH
DNA-NPR, Vorsäule, 2,5 µm, 4,60 mm, 5 mm
Artikelnr. 554-1646
Anbieter:   TOSOH Bioscience
Säulen, TSK-Gel® NPH
Artikelnr. 554-1646
Anbieter:  TOSOH Bioscience
Säulen, TSK-Gel® NPH
Säulen, TSK-Gel® NPH
DNA-NPR, Vorsäule, 2,5 µm, 4,60 mm, 5 mm
Preis
869,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl-Säulen auf Polymerbasis.
 :
 :
 :
 :
 :
 :
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Vorsäule
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    2,5 µm
  • Bezeichnung:
    DNA-NPR
  • Länge:
    5 mm
  • Seq:
    2