AuftragsverfolgungKontakt
Columns, TSK-Gel® NPH
DNA-NPR (IEX), 2,5 µm, 4,60 mm, 75 mm
Artikelnr. 554-1645
Anbieter:   TOSOH Bioscience
Columns, TSK-Gel® NPH
Artikelnr. 554-1645
Anbieter:  TOSOH Bioscience
Columns, TSK-Gel® NPH
Columns, TSK-Gel® NPH
DNA-NPR (IEX), 2,5 µm, 4,60 mm, 75 mm
Preis
2 250,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Spezifikationen
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    2,5 µm
  • Bezeichnung:
    DNA-NPR (IEX)
  • Länge:
    75 mm
  • Seq:
    4