AuftragsverfolgungKontakt
Columns, TSK-Gel® NPH | Avantor
Columns, TSK-Gel® NPH
Butyl-NPR, 2,5 µm, 4,60 mm, 350 mm
Artikelnr. 554-1624
Anbieter:   TOSOH Bioscience
Columns, TSK-Gel® NPH
Artikelnr. 554-1624
Anbieter:  TOSOH Bioscience
Columns, TSK-Gel® NPH
Columns, TSK-Gel® NPH
Butyl-NPR, 2,5 µm, 4,60 mm, 350 mm
Preis
1 490,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Dokumente
Spezifikationen
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    2,5 µm
  • Bezeichnung:
    Butyl-NPR
  • Länge:
    350 mm
  • Seq:
    6